Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de 3 μm C18 Aquasil™
Código de producto. 10560126 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10560126 50 mm 2,1 mm cada uno
10027354 50 mm 4,6 mm cada uno
10598985 100 mm 2,1 mm cada uno
10518035 100 mm 4,6 mm 1 PCS
10173943 150 mm 2,1 mm cada uno
10668445 150 mm 3 mm cada uno
10438204 150 mm 4 mm cada uno
10702887 150 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10560126 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77503052130
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Las columnas HPLC Thermo ScientificTM AquasilTM C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Fase C18 con desactivación terminal polar
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa