Learn More
Kimberly-Clark™ Dispensador de papel higiénico Aquarius™
Descripción
- Diseñado para trabajar en armonía con lo confiable y familiar. Kleenex™ y Scott™ marcas.
- Estos dispensadores para baños están diseñados para respaldar los estándares de higiene y ofrecer una solución de baño uniforme que se adapta a las necesidades de higiene del lugar de trabajo.
- Este dispensador de papel higiénico tiene un diseño redondeado, elegante y liso sin acumulación de suciedad, lo que permite una limpieza fácil para mejorar la higiene del aseo.
- El sistema dispensador de papel higiénico de una sola hoja completamente cerrado y su dispensación eficaz de una sola hoja le garantizan que solo se tocará el producto que se utiliza, lo que reduce la contaminación cruzada.
- Recargar el dispensador es sencillo, y el mantenimiento sin complicaciones reduce los costes.
- Los atascos, el desperdicio y los costes se minimizan mediante el exclusivo dispositivo de sobrecarga patentado de este dispensador de papel higiénico plegado que garantiza una experiencia de dispensación fácil.
- Este Aquarius™ El dispensador de papel higiénico cuenta con un bloqueo oculto para rellenarlo y una ventana que le ayuda a anticipar que se acabará el papel.
- El blanco Aquarius™ El dispensador de papel higiénico plegado también está disponible en versión negra (código 7172) y doble (blanco 6990) para adaptarse a todos los baños.
- Este dispensador de papel higiénico comercial mide 34,1 cm x 16,9 cm x 12,3 cm (Al x An x P).
- El Kimberly-Clark El dispensador es compatible con una variedad de Kleenex™ y Scott™ paquetes de papel higiénico plegado de Kimberly-Clark , recomendado: 8042, 8408.
- También es compatible con: 8577, 8035, 8036, 8042, 8407, 8508, 8509, 4477, 8409, 4471.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de papel higiénico |
| Color | Blanco |
| Fondo (imperial) | 4,8 in |
| Fondo (métrico) | 12.3 cm |
| Longitud (imperial) | 13,4 in |
| Longitud (métrico) | 34.1 cm |
| Anchura (imperial) | 6,7 in |
| Anchura (métrico) | 16.9 cm |
| Admite | Papel higiénico |
| Material | Plástico |
| Mostrar más |