Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallas de mano enrolladas Aquarius™
Código de producto. 15320367
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Montaje en pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
15320367 Montaje en pared cada uno
1 options
Código de producto. 15320367 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 6959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    94.73€ / paquete de 1
    Ahorro 54.27€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Dispensador de toallas de mano plegadas esencial para cualquier negocio. Aquarius™ Los dispensadores de toallas de mano en rollo son compatibles con una amplia gama de productos de baño, promueven la higiene y ayudan a controlar los costos a través de una dispensación controlada.
  • Diseñado para la higiene, la eficiencia mejorada del baño y para proporcionar una buena experiencia de usuario
  • Ideal para: dispensar hojas individuales de Kleenex™ y Scott™ Toalla de manos enrollable, sin necesidad de tocar el dispensador
  • Se utiliza en entornos de tráfico elevado, como los baños y las zonas de trabajo, en oficinas, entornos de procesamiento de alimentos y lugares públicos, como aeropuertos y estadios deportivos
  • Ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes.
  • Mantiene bajos los costes en zonas de uso intensivo, con un mantenimiento sencillo y unos requisitos de servicio mínimos
  • Dispensador blanco con pulsador o cerradura con llave y función de retención de rollos de hasta 354 m de longitud
  • Diseño curvado con un acabado fácil de limpiar y sin suciedad o polvo escondidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de toallas de mano
Color Blanco
Fondo (imperial) 9,5 in
Fondo (métrico) 24.1 cm
Dimensiones (L x An) 43,6 x 25,2 cm
Longitud (imperial) 17,2 in
Longitud (métrico) 43,6 cm
Anchura (imperial) 13,3 in
Anchura (métrico) 33.8 cm
Altura (imperial) 9,9 in
Altura (métrico) 25.2 cm
Admite Toallas
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal