Learn More
Kimberly-Clark™ Dispensador de toallas de mano enrolladas Aquarius™
Código de producto. 16863743
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16863743 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 16863743 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    58.81€ / paquete de 1
    Ahorro 63.19€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Un diseño suave y compacto que permite limpiar con una sola pasada y dispensar una sola hoja mejora la higiene del baño. Función de rollo de toalla que nunca se agota para un suministro continuo de toallas de mano. Aquarius™ Dispensador de toallas de mano en rollo, ideal para baños de alto tráfico.
  • Diseñado para trabajar en armonía con lo confiable y familiar. Kleenex™ y Scott™ marcas.
  • Estos dispensadores para baños están diseñados para respaldar los estándares de higiene y ofrecer una solución de baño uniforme que se adapta a las necesidades de higiene del lugar de trabajo.
  • Nuestro Aquarius™ El dispensador de toallas de mano enrolladas combina innovación y estilo con un rendimiento excepcional.
  • Este dispensador de toallas de papel en rollo, con la función de portarrollos que nunca se agota para un suministro continuo de toallas en rollo, es ideal para baños muy transitados donde la uniformidad es la clave.
  • Este dispensador de rollos de toallas compacto tiene un diseño redondeado, elegante y liso sin trampas de suciedad, lo que permite una limpieza fácil para mejorar la higiene del baño.
  • Este Aquarius™ El dispensador de toallas de mano ofrece una protección avanzada contra la contaminación cruzada y es el dispensador más higiénico del mercado.
  • El dispensador de rollos de toallas de papel ofrece una dispensación controlada de una sola hoja para que los usuarios solo toquen el producto que utilizan, lo que reduce la contaminación.
  • La dispensación de una sola hoja también minimiza los residuos, lo que ayuda a reducir los costes innecesarios.
  • El blanco Aquarius™ El dispensador de toallas de mano en rollo también está disponible en negro (código 7376) y Slimroll™ (blanco 7955, negro 7956) opciones, para adaptarse a todos los baños.
  • Este dispensador de toallas de papel comercial mide 37,4 cm x 29,7 cm x 24,8 cm (Al. x An. x Pr.).
  • El Kimberly-Clark El dispensador es compatible con una variedad de Kleenex™ y Scott™ toallas de mano enrolladas de Kimberly-Clark , recomendado: 6780, 6691, 6692 y también compatible con: 6626.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Dispensador de toallas de papel
Color Blanco
Fondo (imperial) 9,8 in
Fondo (métrico) 24.8 cm
Anchura (imperial) 11,7 in
Anchura (métrico) 29.7 cm
Altura (imperial) 14,7 in
Altura (métrico) 37.4 cm
Admite Toalla de mano
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal