Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de alimentación central Aquarius™
Código de producto. 15311527
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Montaje en pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
15311527 Montaje en pared cada uno
1 options
Código de producto. 15311527 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 7017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    27.87€ / paquete de 1
    Ahorro 122.13€
    81% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Dispensador de toallas de mano plegadas esencial para cualquier negocio. Aquarius™ El dispensador Centrefeed es compatible con una variedad de productos para baños, promueve la higiene y ayuda a controlar los costos a través de una dispensación controlada.
  • Mejorar la higiene, controlar el uso y ayudar a reducir los costes
  • Ideal para: dispensar de forma rápida y sencilla toallitas enrolladas Wypall™ sin necesidad de tocar el dispensador, lo que ayuda a mantener los estándares de higiene
  • Dispensador de llenado rápido bloqueable (botón o llave) con acabado blanco suave resistente al agua (que cumple con las normas de seguridad alimentaria)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de toallitas de alimentación central
Color Blanco
Longitud (imperial) 8,8 in
Longitud (métrico) 28,7 cm
Anchura (imperial) 10,9 in
Anchura (métrico) 27.6 cm
Altura (imperial) 13 in
Altura (métrico) 33 cm
Admite Toallas
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal