Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas Aquadur™
Código de producto. 10632381 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
<3, > 5, > 10, > 15, < 20, > 25°
<3, >4, >7, >14, <21°
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Graduaciones unitSize
10632381 <3, > 5, > 10, > 15, < 20, > 25° paquete de 100
10028220 <3, >4, >7, >14, <21° paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632381 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 91201
Edge
Determine la dureza del agua de forma rápida, fácil y fiable. Las tiras reactivas Aquadur™ proporcionan un cómodo procedimiento de sumergir y leer y el color nítido que cambia de verde a rojo garantizan unos resultados fiables en segundos.
  • Determinación rápida y sencilla de la dureza del agua.
  • El cómodo procedimiento de sumergir y leer y el color nítido que cambia de verde a rojo garantizan unos resultados fiables en segundos. 
  • Las tiras de prueba de dureza del agua vienen en una amplia variedad de gradaciones y opciones de empaque diferentes para  sus necesidades individuales. 
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, 93/42 / CEE
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de dureza del agua
Graduaciones <3, > 5, > 10, > 15, < 20, > 25°
Cantidad 100/paq.
Tiempo de prueba 20 s
Tipo Tiras reactivas Aquadur