Learn More
Heinz Herenz Aqua Dest
Código de producto. 30158324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 23
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30158324 1 L paquete de 23
1 options
Código de producto. 30158324 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1133775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.56€
    66.70€ / paquete de 23
    Ahorro 37.86€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Contenedor de Aqua Dest de 1000 mL.
  • Desmineralizado simple
  • Para uso en laboratorios, salones de belleza, estudios fotográficos, hogares y jardinería.
  • Microfiltrado para uso en aplicaciones farmacéuticas, químicas y técnicas.
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Cantidad 1 L
Tamaño 1 L