Learn More
APTO-253, MedChemExpress
Descripción
APTO-253 (LOR-253) is a small molecule that inhibits c-Myc expression, stabilizes G-quadruplex DNA, and induces cell cycle arrest and apoptosis in acute myeloid leukemia cells. APTO-253 mediates anticancer activity through induction of the Krüppel-like factor 4 (KLF4) tumor suppressor. APTO-253 has antiarthritic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | APTO-253 |
| CAS | 916151-99-0 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H14FN5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | LOR-253 LT-253 |
| Información de solubilidad | DMSO : 60 mg/mL (163.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N1)=C(C(N2)=NC3=C2C4=CC=CN=C4C5=NC=CC=C53)C6=C1C=CC(F)=C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 367.38 |
| Mostrar más |