Learn More
Novus Biologicals™ APRIN 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18346568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
18346568 0,1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18346568 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00023047T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Apoptosis, Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Objetivo APRIN
Sinónimo Androgen-induced proliferation inhibitorKIAA0979androgen induced inhibitor of proliferation, Androgen-induced prostate proliferative shutoff-associated protein AS3, androgen-induced shutoff 3, AS3APRIN, CG008, FLJ23236, PDS5, regulator of cohesion maintenance, homolog B (S. cerevisiae), sister chromatid cohesion protein PDS5 homolog B
Símbolo de gen PDS5B