Learn More
Aprepitant, MedChemExpress
Código de producto. 16483058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483058 10 mg 10 miligramos
16439626 50 mg 50 miligramos
16435797 5 mg 5 miligramos
16410916 200 mg 200 miligramos
16404366 100 mg 100 miligramos
16401526 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16483058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10052
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.
Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aprepitant
CAS 170729-80-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21F7N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo MK-0869 MK-869 L-754030
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.12 mM)
SMILES O=C1NC(CN2[C@H]([C@@H](O[C@@H](C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C)OCC2)C4=CC=C(F)C=C4)=NN1
Peso molecular (g/mol) 534.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death