Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp™ con código de barras y películas con adhesivo óptico
Código de producto. 10311515 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10311515 100 plates paquete de 100
1 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 10311515 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4314320
Edge
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Includes
5 paquetes de 20 placas cada uno (equivalente a 5 x n.º de fabr. 4306737), 1 paquete de 100 películas adhesivas ópticas (equivalente a n.º de fabr. 4311971)
Optimizados para ofrecer una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y eficiente.
Esta placa, construida con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 96 pocillos, es compatible con termocicladores y sistemas de PCR en tiempo real de 96 pocillos Applied Biosystems.
  • Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
  • Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
  • Su diseño único proporciona una barrera contra el aire ambiental para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo
  • Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo
  • Las películas adhesivas ópticas MicroAmp reducen la posibilidad de contaminación entre pocillos y de evaporación de las muestras cuando se aplican a las microplacas
  • Adhesivo sensible a la presión que proporciona un sellado hermético sobre cada pocillo
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Confirme que la película está correctamente alineada con la placa y, a continuación, presione para sellar
  • Fácil de aplicar; no se adhiere al guante
  • Capacidad: 96 tubos de 0,2 ml
Amplificación de PCR sin aceite
  • Los elementos desechables MicroAmp están optimizados para ofrecer una precisión y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de la PCR rápida y sin aceite
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Sistema óptico
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Cantidad 100 plates
Contenido y almacenamiento Contiene:
5 paquetes de 20 placas cada uno (equivalente a 5 × n.º de cat. 4306737)
1 paquete de 100 películas adhesivas ópticas (equivalente al n.º de cat. 4311971)
Almacenar a temperatura ambiente. Con el almacenamiento adecuado, la vida útil es de 2 años.
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Tipo de producto Placa/película adhesiva/código de barras
Línea de productos MicroAmp
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos