Learn More
APPBP1 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30498746 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30498746 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30498746 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338082AF532
Rabbit Polyclonal Antibody
APPBP1 Polyclonal antibody specifically detects APPBP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno APPBP1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A-116A10.1, amyloid beta precursor protein binding protein 1, 59kDa, Amyloid beta precursor protein-binding protein 1, 59 kDa, amyloid beta precursor protein-binding protein 1, 59kD, APP-BP1, HPP1, NAE1, NEDD8 activating enzyme E1 subunit 1, NEDD8-activating enzyme E1 regulatory subunit, NEDD8-activating enzyme E1 subunit, protooncogene protein 1, Proto-oncogene protein 1, ula-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human APPBP1 (NP_003896.1).,, Sequence:, MAQLGKLLKEQKYDRQLRLWGDHGQEALESAHVCLINATATGTEILKNLVLPGIGSFTIIDGNQVSGEDAGNNFFLQRSSIGKNRAEAAMEFLQELNSDVSGSFVEESPENLLDNDPSFFCRFTVVVATQLPESTSLRLADVLWNSQIPLLICRTYGLVGYMRIIIKEHPVIESHPDNALEDLRLDKPFPELREHFQSYDLDHMEKKDHSHTPWIVIIAK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8883
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG