Descripción
APOOL Polyclonal antibody specifically detects APOOL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | APOOL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | AAIR8193, apolipoprotein O-like, chromosome X open reading frame 33, CXorf33, FAM121A, family with sequence similarity 121A, MGC129748, Protein FAM121A, UNQ8193 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human APOOL fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |