Learn More
Apolipoprotein M/ApoM Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18360839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18360839 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18360839 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00055937D01P
Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein M/ApoM Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein M/ApoM in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Apolipoprotein M/ApoM
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_061974.2
Alias de gen apolipoprotein M, apo-M, ApoM, G3A, HSPC336, MGC22400, NG20, NG20-like protein, Protein G3a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno APOM (NP_061974.2, 1 a.a. - 188 a.a.) full-length human protein. MFHQIWAALLYFYGIILNSIYQCPEHSQLTTLGVDGKEFPEVHLGQWYFIAGAAPTKEELATFDPVDNIVFNMAAGSAPMQLHLRATIRMKDGLCVPRKWIYHLTEGSTDLRTEGRPDMKTELFSSSCPGGIMLNETGQGYQRFLLYNRSPHPPEKCVEEFKSLTSCLDSKAFLLTPRNQEACELSNN
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG