missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein M/ApoM Antibody (8F12C6B8) [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30503718 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30503718 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30503718 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327911IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein M/ApoM Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein M/ApoM in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein M/ApoM
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8F12C6B8
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen apolipoprotein M, apo-M, ApoM, G3A, HSPC336, MGC22400, NG20, NG20-like protein, Protein G3a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length recombinant Apolipoprotein M/ApoM expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1, IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.