Learn More
Novus Biologicals™ Apolipoprotein H/ApoH Overexpression Lysate
Código de producto. 18297603 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18297603 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18297603 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL107623
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
The Apolipoprotein H/ApoH Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2517 and based on accession number NM_42. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0.1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I) (APOH), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.