missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein C-II/ApoC2 Antibody (2554A) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30635770 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30635770 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30635770 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4497K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Apolipoprotein C-II/ApoC2 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein C-II/ApoC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein C-II/ApoC2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2554A
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APC2, APOC2, Apo-CII, ApoC-II, Apolipoprotein C2, apolipoprotein C-II, MGC75082
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived human Apolipoprotein C-II/ApoC2, Thr23-Glu101, Accession # P02655
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 344
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.