Learn More
APIP Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30511419 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30511419 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30511419 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338384AF488
Rabbit Polyclonal Antibody
APIP Polyclonal antibody specifically detects APIP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno APIP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APAF1 interacting protein, APAF1-interacting protein, APIP2, CGI29, CGI-29, dJ179L10.2, EC 4.2.1.109, MMRP19, MTRu-1-P dehydratase, probable methylthioribulose-1-phosphate dehydratase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-242 of human APIP (NP_057041.2).,, Sequence:, MSGCDAREGDCCSRRCGAQDKEHPRYLIPELCKQFYHLGWVTGTGGGISLKHGDEIYIAPSGVQKERIQPEDMFVCDINEKDISGPSPSKKLKKSQCTPLFMNAYTMRGAGAVIHTHSKAAVMATLLFPGREFKITHQEMIKGIKKCTSGGYYRYDDMLVVPIIENTPEEKDLKDRMAHAMNEYPDSCAVLVRRHGVYVWGETWEKAKTMCECYDYLFDIAVSMKKVGLDPSQLPVGENGIV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51074
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG