missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APEG1 Antibody (2C2-2C7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18303679 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18303679 0.1 mg 0.01 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18303679 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00010290M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APEG1 Monoclonal antibody specifically detects APEG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APEG1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C2-2C7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH06346
Alias de gen aortic preferentially expressed gene 1, Aortic preferentially expressed protein 1, APEG1, BPEG, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA1297APEG-1, MGC12676, nuclear protein, marker for differentiated aortic smooth muscle anddown-regulated with vascular injury, SPEG complex locus, SPEGalpha, SPEGbeta, striated muscle preferentially expressed protein kinase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno APEG1 (AAH06346, 1 a.a. ~ 113 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MKPSPSQNRRSSDTGSKAPPTFKVSLMDQSVREGQDVIMSIRVQGEPKPVVSWLRNRQPVRPDQRRFAEEAEGGLCRLRILAAERGDAGFYTCKAVNEYGARQCEARLEVRGE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10290
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.