Learn More
R&D Systems™ APE1 Redox Inhibitor, E3330
Código de producto. 18626528 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18626528 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18626528 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP14958125mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.94€
    643.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 87.29€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Línea de productos Novus
Cantidad 25 mg
Tipo Inhibitor