Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Cancer |
| Objetivo | APCDD1 |
| Sinónimo | adenomatosis polyposis coli down-regulated 1, Adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 protein, B7323, DRAPC1, protein APCDD1 |
| Símbolo de gen | APCDD1 |