Descripción
Apc5 Monoclonal antibody specifically detects Apc5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Apc5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | APC5#4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | anaphase promoting complex subunit 5, anaphase-promoting complex subunit 5, APC5Cyclosome subunit 5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |