Descripción
APC Monoclonal specifically detects APC in Human∣Mouse (Negative) samples. It is validated for ELISA∣Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | APC |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ALi 12-28 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | adenomatosis polyposis coli, adenomatosis polyposis coli tumor suppressor, adenomatous polyposis coli, adenomatous polyposis coli protein, BTPS2, Deleted in polyposis 2.5, DP2.5DP2, DP3, FPC, GS, Protein APC |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human APC protein (around aa 1-433) (Uniprot: P25054) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |