missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APC Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18216585 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18216585 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18216585 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10091662AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Specifically detects APC in Human, Mouse, Rat samples, and it is validated for Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blotting

APC Polyclonal specifically detects APC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Product Image.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APC
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P25054
Alias de gen adenomatosis polyposis coli, adenomatosis polyposis coli tumor suppressor, adenomatous polyposis coli, adenomatous polyposis coli protein, BTPS2, Deleted in polyposis 2.5, DP2.5DP2, DP3, FPC, GS, Protein APC
Símbolos de los genes APC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to the human APC protein (between amino acids 2750-2843) [UniProt P25054].
Peso molecular del antígeno 310 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Metastasis, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 324
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.