missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APBA3/Mint-3 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30615772 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30615772 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30615772 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5689JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

APBA3/Mint-3 Polyclonal antibody specifically detects APBA3/Mint-3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APBA3/Mint-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adapter protein X11gamma, amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 3, amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 3 (X11-like 2), MGC:15815, mint3, Mint-3, Neuronal Munc18-1-interacting protein 3, Neuron-specific X11L2 protein, phosphotyrosine-binding/-interacting domain (PTB)-bearing protein, X11L2amyloid beta A4 precursor protein-binding family A member 3, X11-like 2 protein
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human APBA3, Met1-Leu138, Accession # O96018
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9546
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.