Learn More
Apararenone, MedChemExpress
Código de producto. 16463006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463006 25 mg 25 miligramos
16425186 100 mg 100 miligramos
16420587 50 mg 50 miligramos
16416977 5 mg 5 miligramos
16404258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109002
MedChemExpress Apararenone (MT-3995) is a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists under development for the treatment of diabetic nephropathies and non-alcoholic steatohepatitis.
Apararenone (MT-3995) is a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists under development for the treatment of diabetic nephropathies and non-alcoholic steatohepatitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apararenone
CAS 945966-46-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17FN2O4S
Cantidad 25 mg
Sinónimo MT-3995
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (343.04 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C3OC1(C)C
Peso molecular (g/mol) 364.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.39
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation