Learn More
Apalutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16436978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436978 10 mg 10 miligramos
16403037 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16060
MedChemExpress Apalutamide (ARN-509) is a potent and competitive androgen receptor (AR) antagonist, binding AR with an IC50 of 16 nM.
Apalutamide (ARN-509) is a potent and competitive androgen receptor (AR) antagonist, binding AR with an IC50 of 16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apalutamide
CAS 956104-40-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H15F4N5O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo ARN-509
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(N(C(N(C2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)N=C2)C3=O)=S)C43CCC4)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 477.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death