Learn More
AP-III-a4 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16462937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462937 50 mg 50 miligramos
16456878 10 mg 10 miligramos
16449417 5 mg 5 miligramos
16423506 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15858A
MedChemExpress AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.
AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AP-III-a4 hydrochloride
CAS 2070014-95-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H44ClFN8O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ENOblock hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 53 mg/mL (83.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(CNC2=NC(NCC3CCCCC3)=NC(NC4=CC=C(CC(NCCOCCOCCN)=O)C=C4)=N2)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 631.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death