Learn More
Tork Recarga de jabón líquido antimicrobiano para el sistema S4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30243757 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243757 Transparente paquete de 6
1 options
Código de producto. 30243757 Proveedor Tork N.º de proveedor 424709
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfecto para entornos de manipulación de alimentos, Tork El jabón líquido antimicrobiano para lavarse las manos a base de ácido láctico es eficaz contra los microorganismos problemáticos.
  • Ayude a proteger a los huéspedes: este jabón líquido cumple con las normas EN1499 y EN14476 y es eficaz contra todos los virus envueltos.
  • Este jabón líquido biodegradable contiene un ingrediente activo 100% vegetal.
  • Nuestro jabón de manos está dermatológicamente probado y es apto para uso frecuente.
  • Cumple con los estándares de seguridad: este jabón no inflamable no tiene símbolos CLP, frases de advertencia ni restricciones de transporte.
  • Ingrediente activo 100% vegetal
  • 100 % biodegradable
  • Apto para todos Tork Dispensadores de productos para el cuidado de la piel (S4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Formulario Líquido
Certificaciones/conformidad EN1499, EN14476
Certificaciones/conformidad (Europa) EN1499, EN14476
Desechables Uso limitado
Envase Frasco de plástico
Cantidad 6/Pk.
Volumen (métrico) 1 L
Peso (métrico) 6.719 kg