Learn More
BICASA Placa antivibratoria para balanzas
Código de producto. 30057597 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
400 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30057597 400 x 600 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30057597 Proveedor BICASA N.º de proveedor BP.600.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    824.59€ / paquete de 1
    Ahorro 220.41€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Placa antivibratoria para balanzas 607 x 450 x 98 mm h - placa de mármol 600 x 400 x 40 mm esp.
  • Específicamente diseñada y fabricada para su uso con balanzas e instrumentos analíticos
  • Adecuado para colocar en cualquier encimera.
  • Mármol antivibratorio (Blanco Carrara) 600 x 400 x 40 mm de espesor
  • Cilindros de soplado antivibración dim.40
  • Placa antivibratoria para placa de mármol en chapa de acero recubierta de polvo de poliuretano.
Especificaciones
Tipo de producto Placa antivibración
Color Gris claro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 400 x 600 mm
Para utilizar con (aplicación) Saldos de tenencia
Para utilizar con (equipo) Balanzas e instrumentos analíticos
Incluye Marco, placa de mármol
Grosor (imperial) 1,6 in
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 600 mm
Material Acero
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.