Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Tienda Cytiva ProductosBeskrivelse
- Host Species: Donkey
- Isotype: IgG
- Species Reactivity: Rb
- Immunogen: Rabbit IgG
- Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | IgG |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | HRP |
| Especie del huésped | Donkey |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 1 mL |
| Primario o secundario | Secondary |
| Isotype | IgG |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Rabbit Ig, HRP-linked Whole Ab, Donkey, 1 ml
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
- UNKNOWN ACUTE-4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?