Learn More
anti-Mouse IgG peroxidase-linked whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 10094724 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10094724 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 10094724 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor NXA9311ML
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG, Whole Molecule
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Primario o secundario Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mouse IgG, HRP-linked Whole Ab, sheep, 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-3% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.