Learn More
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 10196124 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
100 UL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10196124 1 mL 1 ML
10360365 0.1 mL 100 UL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10196124 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor NA9311ML
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG, Whole Molecule
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Primario o secundario Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mouse Ig, HRP-linked Whole Ab, Sheep, 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
  • UNKNOWN ACUTE-4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 4% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.