Learn More
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody hosted in sheep.
Marca: Life Science products Cytiva NA9310-1ML
660.23 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Especificaciones
IgG F(Ab')2 | |
HRP | |
Affinity Purified | |
Secondary |
Monoclonal | |
Sheep | |
1 mL | |
IgG |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol