Learn More
anti-Human IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 10547065 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10547065 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10547065 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor NA9331ML
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Hu
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Especie del huésped Sheep
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Primario o secundario Secondary
Isotype IgG