Learn More
Chemsplash Toallitas antibacterianas y aptas para alimentos
Código de producto. 30058161
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30058161 25 x 25 cm cada uno
1 options
Código de producto. 30058161 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 4899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.65€
    25.05€ / paquete de 1
    Ahorro 3.60€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Toallitas para superficies aptas para alimentos, probadas con EN14476 (actividad virucida).
Toallita para superficies apta para alimentos
  • Antibacteriano, antifúngico
  • Elimina virus envueltos, incluidos coronavirus, E. coli, SARM y más.
  • Número de PCS: 101013
  • Tamaño de la toallita: 20 x 25 cm
Descripción: El paño para superficies apto para alimentos está diseñado para brindar una limpieza y desinfección efectivas para superficies aptas para alimentos. Probadas según EN14476 (actividad virucida), EN 1650:2019 (actividad fungicida y levuricida) y EN 1276 (actividad bactericida de desinfectantes químicos), se ha demostrado que estas toallitas eliminan una amplia gama de patógenos dañinos, incluidos virus envueltos como el coronavirus, E. coli, MRSA y más. Ofrecen una solución conveniente y confiable para mantener ambientes higiénicos en áreas de preparación de alimentos.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita antibacteriana
Longitud (imperial) 25 cm
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 25 x 25 cm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies
Tela 1-ply
Esterilidad Estéril