Descripción
Los guantes para salas blancas no estériles se caracterizan por su destreza, comodidad y potencial de uso prolongado. Diseñado para su uso en la clase 10 (ISO 4) entornos de salas blancas.
- Clase 10 (ISO 4) compatibilidad con salas blancas
- Bajo contenido iónico y niveles de partículas
- Sin látex, sin aceleradores
- Se eliminan los riesgos de alergia tipo I y tipo IV
- Para uso en biotecnología, dispositivos médicos y electrónica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Sí |
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1,5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Mostrar más |