Learn More
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Guantes de neopreno para salas blancas
BIOPHARMA
Código de producto. 12465090 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12465090 9 200 pares
11706713 6 200 pares
11716713 6,5 200 pares
11726713 7 200 pares
11736713 7,5 200 pares
11746713 8 200 pares
11756713 8,5 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12465090 Proveedor Ansell N.º de proveedor 73701090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    526.12€ / 200 pares
    Ahorro 295.88€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes estériles para salas blancas de neopreno (policloropreno) están libres de proteínas y aceleradores. Adecuado para uso en entornos asépticos y de salas blancas clase 100/ISO 5.
  • Los guantes desechables estériles cuentan con una fórmula única de neopreno para una mayor durabilidad y resistencia a las perforaciones.
  • Ofrece altos niveles de resistencia a salpicaduras químicas protegiendo contra diversos peligros.
  • Puño de cuentas diseñado con SUREFIT™ La tecnología evita que los puños se bajen.
  • Sin látex ni aceleradores químicos, elimina los riesgos de alergia tipo I y tipo IV.
  • Recomendado para transferir líquidos y sólidos, tomar muestras, mezclar, preparar compuestos y llenar/etiquetar asépticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free Sí
AQL 0,65
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,3 mil
Grosor (métrico) 0,19 mm
Grip Design Dedos texturizados
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modelo 73-701 9 387074
Serie TouchNTuff 73-701
Resistencia a la tracción 17 MPa
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 29,5 cm