Learn More
Annexin A6 Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18603938 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18603938 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603938 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299419F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Annexin A6 Polyclonal specifically detects Annexin A6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado FITC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endosome Markers
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus