Learn More
Novus Biologicals™ Annexin A11 Overexpression Lysate
Código de producto. 18209961 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18209961 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18209961
Marca: Novus Biologicals™ NBL107559
The Annexin A11 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC223654 and based on accession number NM_145869. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens annexin A11 (ANXA11), transcript variant c, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación