missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Annexin A1 Antibody (ANXA1/3566), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589963 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589963 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589963 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308708MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Annexin A1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ANXA1/3566
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Annexin A1 protein (Uniprot: P04083)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 301
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.