missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Ankyrin 3 Monoclonal antibody specifically detects Ankyrin 3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ankyrin 3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000 |
| Formulación | 50% PBS, 50% glycerol |
| Alias de gen | ankyrin G, Ankyrin G119, ankyrin-3, ankyrin-G, Node Of Ranvier |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | The C-terminal 398 amino acids of human Ankyrin 3 expressed in and purified from E. coli. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?