missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Ankyrin 1 Polyclonal specifically detects Ankyrin 1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ankyrin 1 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 405 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ANK, ANK-1, ankyrin 1, erythrocytic, ankyrin-1, Ankyrin-R, Erythrocyte ankyrin, SPH1, SPH2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | The immunogen for this product maps to a region between residue 1831 and 1881 of human Ankyrin 1 using the numbering given in entry NP_065209.2 (GeneID 286). |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?