Learn More
ANKRD15 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Código de producto. 18465835 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18465835 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18465835 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP103345JF549
Rabbit Polyclonal Antibody
ANKRD15 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ANKRD15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ANKRD15ankyrin repeat domain 15, Ankyrin repeat domain-containing protein 15, KANKDKFZp451G231, KIAA0172MGC43128, Kidney ankyrin repeat-containing protein, KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 1, KN motif and ankyrin repeat domains 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1302 and 1352 of human KN motif and ankyrin repeat domains 1 using the numbering given in entry NP_055973.2 (GeneID 23189).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23189
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG