Learn More
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15661120 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Unit Size:
1 litro
2.50 litro
20 litros
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15661120 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15691120 250 mL Glass Bottle 250 ml
15671120 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15681120 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15661120 Supplier Fluka Supplier No. 1232261L
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00008354
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37°C
Color Incolora
Densidad 0.995g/mL at 25°C
Punto de ebullición 154°C
Temperatura de inflamación 51°C (123.8°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H5
Índice de refracción n20/D 1.516(lit.)
Cantidad 1 L
Número UN UN2222
Beilstein 506892
Densidad del vapor 3.7 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Anisole
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement