Learn More
Anisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479883 500 g 500 g
11489883 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11479883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12997.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Anisole is widely used as a solvent for the synthesis of various organic compounds, anethole, nonylphenol isomer 4-(3',6'-dimethyl-3-heptyl)phenol, perfumes, insect pheromones and pharmaceuticals. It finds application in the preparation of inorganic complexes and materials such as tin-core/tin oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anisol se utiliza ampliamente como disolvente para la síntesis de diversos compuestos orgánicos, anetol, isómero nonilfenol 4-(3′,6′-dimetil-3-heptil)fenol, perfumes, feromonas de insectos y productos farmacéuticos. Encuentra aplicación en la preparación de materiales y complejos inorgánicos como nanopartículas de óxido de estaño/núcleo de estaño.
Solubilidad
Miscible con metanol y acetona. Inmiscible con agua.
Notas
Conservar alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00008354
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37°C
Densidad 0.994
Punto de ebullición 153°C to 154°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.517
Cantidad 500 g
Número UN UN2222
Beilstein 506892
Índice Merck 14,669
Información de solubilidad Miscible with methanol and acetone. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole