Learn More
Anisol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11984711 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11984711 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10265720 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10458500 250 ml Frasco de vidrio 250 ml
10347710 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11984711 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 153920025
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OCH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.5190
Cantidad 2.5 L
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Índice Merck 15,662
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Anisole
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.