Learn More
Anisol, 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11924721 1 L 1 litro
11934721 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11924721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429250010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37.0°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal C6H5OCH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.5190
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,662
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisole, 99%, Extra Dry
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole