Especificaciones
| CAS | 123-11-5 |
| Fórmula molecular | C8H8O2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, benzaldehyde, 4-methoxy, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, crategine |
| Clave InChI | ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| PubChem CID | 31244 |
| ChEBI | CHEBI:28235 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Anisaldehyde solution. European Pharmacopoeia Ref: 1007301. (RP 022)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, acetic acid, sulphuric acid