Learn More
Laboratoires Anios™ Desinfectante Aniospray Surf 29
Código de producto. 15348944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15348944 12/Paq. paquete de 12
1 options
Código de producto. 15348944 Proveedor Laboratoires Anios™ N.º de proveedor 2421073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.80€
    235.28€ / paquete de 12
    Ahorro 47.52€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un aerosol desinfectante listo para su uso para la rápida desinfección de superficies, equipos médicos y dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos previamente limpiados (p. ej., estetoscopios, sensores de presión).
  • Sin aldehídos
  • Bactericida y fungicida de acuerdo con la norma NT F 72-281; activo contra virus
  • Composición de etanol y cloruro de didecildimetilamonio, digluconato de clorhexidina
  • Usar sin diluir en superficies previamente limpiadas
  • No deja rastro ni película grasienta.
Especificaciones
Composición Etanol y cloruro de didecildimetilamonio, digluconato de clorhexidina
Tipo de recipiente Frasco
Descripción Desinfectante en pulverizador
Para utilizar con (aplicación) Desinfección de superficies y equipos médicos
Incluye 1 pulverizador activador
Cantidad 12/Paq.
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ANIOSPRAY SURF 29
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ETHYL ALCOHOL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUNDWITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12-DIIMINO-2, 4, 11, 1